Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Isobutyl styryl ketone

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Methyl-1-phenyl-1-hexen-3-one

I0253-25ML
TCIAI0253-25MLEA 227 EUR InStock
TCIAI0253-25ML
Isobutyl styryl ketone
Isobutyl styryl ketone


Formule: C₁₃H₁₆O
MW: 188,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026487
Numéro CAS: 2892-18-4
EINECS: 220-760-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité