Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isobutylmorpholine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0254-25ML
TCIAI0254-25MLEA 94.6 EUR InStock
TCIAI0254-25ML
4-Isobutylmorpholine ≥98.0% (par GC)
4-Isobutylmorpholine


Formule: C₈H₁₇NO
Point d'ébullition: 167°C
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00023382
Numéro CAS: 10315-98-7
EINECS: 233-696-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité