Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Monoethyl itaconate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: beta-Ethyl Itaconate, 4-Ethoxy-2-methylene-4-oxobutanoic acid, Itaconic Acid Monoethyl Ester, 4-Ethyl Methylenesuccinate, Ethyl itaconate

I0268-25G
TCIAI0268-25GEA 0 EUR InStock
TCIAI0268-25G
Monoethyl itaconate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Monoethyl itaconate


Formule: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059138
Numéro CAS: 57718-07-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 54.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité