Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isatin-3-oxime ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour l'analyse de métaux

Fournisseur: TCI

I0273-5G
TCIAI0273-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAI0273-5G
Isatin-3-oxime ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour l'analyse de métaux
Isatin-3-oxime


Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014568
Numéro CAS: 607-28-3
EINECS: 210-132-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Sensitiveness to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité