Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isobutoxy-2-butanone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0286-5ML
TCIAI0286-5MLEA 85.8 EUR InStock
TCIAI0286-5ML
4-Isobutoxy-2-butanone ≥95.0% (par GC)
4-Isobutoxy-2-butanone


Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 181°C
Numéro MDL: MFCD00059348
Numéro CAS: 31576-33-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité