Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 3,5-dichlorophényle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,5-Dichlorophenylisocyantae

I0302-10G
TCIAI0302-10GEA 52.8 EUR InStock
TCIAI0302-10G
Isocyanate de 3,5-dichlorophényle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Isocyanate de 3,5-dichlorophényle


Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013859
Numéro CAS: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
ONU: 2250
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d54f70e3363e505eb0c8828b46773a701f93dd8d&vid=d54f70e3363e505eb0c8828b46773a701f93dd8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité