Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diallyl isocyanurate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Diallyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid diallyl ester

I0304-25G
TCIAI0304-25GEA 161 EUR InStock
TCIAI0304-25G
Diallyl isocyanurate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Diallyl isocyanurate


Formule: C₉H₁₁N₃O₃
MW: 209,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059763
Numéro CAS: 6294-79-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3e1e6c4ccaf0c9a1ea1e473e336a66aef6c012d&vid=d24e266d918581f9332e3ffe1babf470aa70aaad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité