Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

cis-3-Hexenyl isovalerate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (Z)-Hex-3-en-1-yl 3-methylbutanoate, Isovaleric Acid cis-3-Hexenyl Ester

I0307-25ML
TCIAI0307-25MLEA 44 EUR InStock
TCIAI0307-25ML
cis-3-Hexenyl isovalerate ≥98.0% (par GC)
cis-3-Hexenyl isovalerate


Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00036533
Numéro CAS: 35154-45-1
EINECS: 252-404-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité