Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

I0310-1G
TCIAI0310-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAI0310-1G
Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione


Formule: C₄H₄N₂O₃
Point d'ébullition: 410 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 330…340 °C
Numéro MDL: MFCD00082987
Numéro CAS: 496-76-4
EINECS: 207-829-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95fd0e02957f585b7dc945eb70a50242c38c8b6e&vid=95fd0e02957f585b7dc945eb70a50242c38c8b6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité