Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isopropenyloxytrimethylsilane ≥90.0% (par GC) agent de triméthylsilylation

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethylisopropenyloxysilane

I0324-5ML
TCIAI0324-5MLEA 113 EUR InStock
TCIAI0324-5ML
Isopropenyloxytrimethylsilane ≥90.0% (par GC) agent de triméthylsilylation
Isopropenyloxytrimethylsilane


Formule: C₆H₁₄OSi
MW: 130,26 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point d'éclair: –7°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042845
Numéro CAS: 1833-53-0
EINECS: 217-393-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8f9ccceb07d825b9804f09e0dd7c9278f3c8d49&vid=c8f9ccceb07d825b9804f09e0dd7c9278f3c8d49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité