Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Isobutyl-3-méthylpyrazine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0337-5ML
TCIAI0337-5MLEA 70.4 EUR InStock
TCIAI0337-5ML
2-Isobutyl-3-méthylpyrazine ≥98.0% (par GC)
2-Isobutyl-3-méthylpyrazine


Formule: C₉H₁₄N₂
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00059770
Numéro CAS: 13925-06-9
EINECS: 237-693-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9daa7ccc97c3edbd23ebbe54db16b838486f40d1&vid=9daa7ccc97c3edbd23ebbe54db16b838486f40d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité