Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0354-25ML
TCIAI0354-25MLEA 115 EUR InStock
TCIAI0354-25ML
Indène ≥98.0% (par GC)
Indène


Formule: C₉H₈
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003777
Numéro CAS: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
ONU: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04939
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79a59c4e7a2ed18a06192485113f569febb94f2a&vid=79a59c4e7a2ed18a06192485113f569febb94f2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité