Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trihexylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour la chromatographie de paires d'ions

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tri-n-hexylamine, Tri(hex-1-yl)amine

I0360-25ML
TCIAI0360-25MLEA 50.6 EUR InStock
TCIAI0360-25ML
Trihexylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour la chromatographie de paires d'ions
Trihexylamine


Formule: C₁₈H₃₉N
MW: 269,51 g/mol
Point d'ébullition: 265°C
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0,7976 g/cm³ (21 °C)
Point d'éclair: 132°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009523
Numéro CAS: 102-86-3
EINECS: 203-062-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9a59a86dfd40f7fb0c65b75d0b6d873e2e374e&vid=c4209713a3afab8d2fb3bf12fffb3c4e5128e868&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité