Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triheptylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour la chromatographie de paires d'ions

Fournisseur: TCI
Attention

I0361-25ML
TCIAI0361-25MLEA 96.8 EUR InStock
TCIAI0361-25ML
Triheptylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour la chromatographie de paires d'ions
Triheptylamine


Formule: C₂₁H₄₅N
MW: 311,6 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Densité: 0,8119 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041936
Numéro CAS: 2411-36-1
EINECS: 219-316-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5287509092793eec1d058f85b0eb25b552e5d59d&vid=57111711f88c584935e76b0dc85154a183ce352d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité