Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trioctylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour la chromatographie de paires d'ions

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tri-n-octylamine

I0362-25ML
TCIAI0362-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAI0362-25ML
Trioctylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour la chromatographie de paires d'ions
Trioctylamine


Formule: C₂₄H₅₁N
MW: 353,68 g/mol
Point d'ébullition: 367°C
Point de fusion: –39 °C
Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 184°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009560
Numéro CAS: 1116-76-3
EINECS: 214-242-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bc709d3c860613b5e5e5b949397157fe0050ef3&vid=a930e59b9afd4e8a19b971d8430c7c26b91d1f14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité