Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isoguanine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Amino-1,3-dihydro-2H-purin-2-one, 2-Hydroxy-6-aminopurine

I0370-100MG
TCIAI0370-100MGEA 82.5 EUR InStock
TCIAI0370-100MG
Isoguanine ≥98.0% (par HPLC)
Isoguanine


Formule: C₅H₅N₅O
MW: 151,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142931
Numéro CAS: 3373-53-3
EINECS: 222-157-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité