Isoxazole ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0372-5G
TCIAI0372-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAI0372-5G
Isoxazole ≥95.0% (par GC)
Isoxazole
Formule: C₃H₃NO
Point d'ébullition: 95°C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12°C
Numéro MDL: MFCD00003149
Numéro CAS: 288-14-2
EINECS: 206-018-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15b5599090a92fac5a99b0500634f844f19742ce&vid=15b5599090a92fac5a99b0500634f844f19742ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité