Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodothiophène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0374-25G I0374-100G
TCIAI0374-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAI0374-25G TCIAI0374-100G
2-Iodothiophène ≥98.0% (par GC)
2-Iodothiophène


Formule: C₄H₃IS
MW: 210,04 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 2,0645 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005424
Numéro CAS: 3437-95-4
EINECS: 222-342-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=119ce47d0b280c76bbb16f9347857f590bf11d8e&vid=119ce47d0b280c76bbb16f9347857f590bf11d8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité