Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Isopropylphényl)-3-méthylbutanal ≥92.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Isopropyl-alpha-methylhydrocinnamaldehyde, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-methylpropanal

I0377-25ML
TCIAI0377-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAI0377-25ML
4-(4-Isopropylphényl)-3-méthylbutanal ≥92.0% (par GC)
4-(4-Isopropylphényl)-3-méthylbutanal


Formule: C₁₃H₁₈O
MW: 190,29 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00024160
Numéro CAS: 103-95-7
EINECS: 203-161-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité