Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Iodoanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-iodoanisole

I0379-25G I0379-5G
TCIAI0379-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAI0379-25G TCIAI0379-5G
3-Iodoanisole ≥98.0% (par GC)
3-Iodoanisole


Formule: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Densité: 1,765 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001048
Numéro CAS: 766-85-8
EINECS: 212-173-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=592f529101319160f9f86cc3fc573c06ce5d2e0d&vid=592f529101319160f9f86cc3fc573c06ce5d2e0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité