Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodoanisole ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Iodo-2-methoxybenzene

Stabilization: Stabilised with copper chip

I0382-25G
TCIAI0382-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAI0382-25G
2-Iodoanisole ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Iodoanisole


Formule: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Point d'ébullition: 238°C
Densité: 1,445 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001039
Numéro CAS: 529-28-2
EINECS: 208-456-4
Merck Index: 14,05028
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0b3350095692fffb18b9ab3a57736d3c7b8c315&vid=f0b3350095692fffb18b9ab3a57736d3c7b8c315&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité