α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Iodobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-iodotoluene, 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0383-25G
TCIAI0383-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAI0383-25G
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluène ≥98.0% (par GC) stabilisé
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluène
Formule: C₇H₄F₃I
MW: 272,01 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Densité: 1,896 g/cm³ (26 °C)
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00001041
Numéro CAS: 444-29-1
EINECS: 207-147-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=395644e6bcd9d4af05984f247da349d4580ba07d&vid=395644e6bcd9d4af05984f247da349d4580ba07d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité