Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluène ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-m-iodotoluene, 3-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene

Stabilization: Stabilised with copper chip

I0385-25G
TCIAI0385-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAI0385-25G
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluène ≥98.0% (par GC) stabilisé
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluène


Formule: C₇H₄F₃I
MW: 272,01 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1,887 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD00001049
Numéro CAS: 401-81-0
EINECS: 206-934-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=194097a88708f1965ebd7770fc3305f6fdb0b01c&vid=194097a88708f1965ebd7770fc3305f6fdb0b01c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité