Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isosorbide dimethyl ether ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0390-25G
TCIAI0390-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAI0390-25G
Isosorbide dimethyl ether ≥98.0% (par GC)
Isosorbide dimethyl ether


Formule: C₈H₁₄O₄
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00064828
Numéro CAS: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c4a07c871f692856437dec36f85de3ea1b6366c&vid=4c4a07c871f692856437dec36f85de3ea1b6366c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +96.0 to +99.0 deg (C=2,chloroform)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité