Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Tolyl isovalerate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Tolyl 3-methylbutanoate, Isovaleric Acid p-Tolyl Ester

I0397-25ML
TCIAI0397-25MLEA 136 EUR InStock
TCIAI0397-25ML
p-Tolyl isovalerate ≥98.0% (par GC)
p-Tolyl isovalerate


Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00036648
Numéro CAS: 55066-56-3
EINECS: 259-465-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité