Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucofuranose ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-1-((3aR,5R,6S,6aR)-6-Hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)ethane-1,2-diol

I0400-25G
TCIAI0400-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAI0400-25G
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucofuranose ≥97.0% (par GC)
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucofuranose


Formule: C₉H₁₆O₆
MW: 220,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063244
Numéro CAS: 18549-40-1
EINECS: 242-420-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 162.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -13.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité