Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Iodohexadécane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0408-25G
TCIAI0408-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAI0408-25G
1-Iodohexadécane ≥97.0% (par GC)
1-Iodohexadécane


Formule: C₁₆H₃₃I
MW: 352,34 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Point de fusion: 20…23 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001089
Numéro CAS: 544-77-4
EINECS: 208-879-4
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2db3ec912d961f653d27b4b65b58f678a43becc3&vid=2db3ec912d961f653d27b4b65b58f678a43becc3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité