Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diallyl propyl isocyanurate ≥97.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isocyanuric Acid Diallyl Propyl Ester

Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)

I0409-5G
TCIAI0409-5GEA 195 EUR InStock
TCIAI0409-5G
Diallyl propyl isocyanurate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Diallyl propyl isocyanurate


Formule: C₁₂H₁₇N₃O₃
MW: 251,29 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00144514
Numéro CAS: 5320-25-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..