Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de α,α,α-trifluoro-o-tolyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate, 2-(Trifluoromethyl)phenylisocyanate

I0412-10G
TCIAI0412-10GEA 92.4 EUR InStock
TCIAI0412-10G
Isocyanate de α,α,α-trifluoro-o-tolyle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de α,α,α-trifluoro-o-tolyle


Formule: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Point d'éclair: 58°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002008
Numéro CAS: 2285-12-3
EINECS: 218-925-5
ONU: 2285
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac5387e7fb052a051298118478910ab15abcabaa&vid=ac5387e7fb052a051298118478910ab15abcabaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité