Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Méthylvinyl)naphtalène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Isopropenylnaphthalene

I0413-25G I0413-5G
TCIAI0413-25GEA 134 EUR InStock
TCIAI0413-25G TCIAI0413-5G
2-(Méthylvinyl)naphtalène ≥98.0% (par GC)
2-(Méthylvinyl)naphtalène


Formule: C₁₃H₁₂
MW: 168,24 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191524
Numéro CAS: 3710-23-4
EINECS: 223-053-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c5e87dba1b4c630068a468c2c89337fba93fc1c&vid=6c5e87dba1b4c630068a468c2c89337fba93fc1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité