Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Iminostilbene ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5H-Dibenzo[b,f]azepine

I0414-25G I0414-5G
TCIAI0414-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAI0414-25G TCIAI0414-5G
Iminostilbene ≥98.0% (par GC, azote total)
Iminostilbene


Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005071
Numéro CAS: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8bd049aace7d8b1d0193aac6c328a0319cb59b5&vid=f8bd049aace7d8b1d0193aac6c328a0319cb59b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
Solubility in Dioxane almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité