Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Aminopropylisopropylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Isopropylamino)propylamine, N-Isopropyl-1,3-propanediamine, N-Isopropyl-1,3-diaminopropane

I0420-25ML
TCIAI0420-25MLEA 110 EUR InStock
TCIAI0420-25ML
3-Aminopropylisopropylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Aminopropylisopropylamine


Formule: C₆H₁₆N₂
Point d'ébullition: 162°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00008208
Numéro CAS: 3360-16-5
EINECS: 222-127-2
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=537c205538a2c66179d46dceaac4113e800dc27d&vid=537c205538a2c66179d46dceaac4113e800dc27d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité