Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Isopropyl-4-méthylthiazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0423-5G
TCIAI0423-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAI0423-5G
2-Isopropyl-4-méthylthiazole ≥98.0% (par GC)
2-Isopropyl-4-méthylthiazole


Formule: C₇H₁₁NS
MW: 141,24 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00036561
Numéro CAS: 15679-13-7
EINECS: 239-758-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94557a319faf94280213d4e2156d14a4653564f8&vid=94557a319faf94280213d4e2156d14a4653564f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité