Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutyrate de benzyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0424-25ML
TCIAI0424-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0424-25ML
Isobutyrate de benzyle ≥98.0% (par GC)
Isobutyrate de benzyle


Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00048315
Numéro CAS: 103-28-6
EINECS: 203-095-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c38720812aa7474680415cefb237a4083b3bb905&vid=c38720812aa7474680415cefb237a4083b3bb905&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité