Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Indanthrone ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dinaphtho[2,3-a:2',3'-h]phenazine-5,9,14,18(6H,15H)-tetraone

I0429-25G
TCIAI0429-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAI0429-25G
Indanthrone ≥97.0% (sur base azote total)
Indanthrone


Formule: C₂₈H₁₄N₂O₄
MW: 442,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046964
Numéro CAS: 81-77-6
EINECS: 201-375-5
Merck Index: 14,04934
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité