Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Isopropyl-3-pyrrolidinol ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Isopropyl-3-hydroxypyrrolidine

I0430-5G
TCIAI0430-5GEA 240 EUR InStock
TCIAI0430-5G
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol


Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,20 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00191525
Numéro CAS: 42729-56-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité