Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-(2-Isocyanato-2-propanyl)-3-isopropénylbenzène ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isocyanic Acid 3-Isopropenyl-ɑ,ɑ-dimethylbenzyl Ester, 3-Isopropenylcumyl Isocyanate, Isocyanic Acid 3-Isopropenylcumyl Ester

I0431-25ML
TCIAI0431-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0431-25ML
1-(2-Isocyanato-2-propanyl)-3-isopropénylbenzène ≥95.0% (par GC)
1-(2-Isocyanato-2-propanyl)-3-isopropénylbenzène


Formule: C₁₃H₁₅NO
MW: 201,27 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point d'éclair: 124°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080490
Numéro CAS: 2094-99-7
EINECS: 402-440-2
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité