2-Isobutyl-4-methylthiazole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I0442-5ML
TCIAI0442-5MLEA 96.8 EUR InStock
TCIAI0442-5ML
2-Isobutyl-4-methylthiazole ≥96.0% (par GC)
2-Isobutyl-4-methylthiazole
Formule: C₈H₁₃NS
MW: 155.2605 g/mol
Point d'ébullition: 189°C
Numéro MDL: MFCD00053138
Numéro CAS: 61323-24-8
EINECS: 262-709-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=059fdbb47a9adc3882e63ad156a5e41a2ab8d572&vid=059fdbb47a9adc3882e63ad156a5e41a2ab8d572&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité