Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isothiocyanato-1-butène ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0443-1G
TCIAI0443-1GEA 343 EUR InStock
TCIAI0443-1G
4-Isothiocyanato-1-butène ≥96.0% (par GC)
4-Isothiocyanato-1-butène


Formule: C₅H₇NS
Point d'ébullition: 77°C
Numéro MDL: MFCD00191660
Numéro CAS: 3386-97-8
EINECS: 222-209-8
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc76f275528c8aaa09dd517d93a701e80b369a6e&vid=cc76f275528c8aaa09dd517d93a701e80b369a6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité