Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Iodométhyl)triméthylsilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0449-10G
TCIAI0449-10GEA 79.2 EUR InStock
TCIAI0449-10G
(Iodométhyl)triméthylsilane ≥97.0% (par GC)
(Iodométhyl)triméthylsilane


Formule: C₄H₁₁ISi
Point d'ébullition: 142°C
Densité: 1,4301 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 29°C
Numéro MDL: MFCD00001077
Numéro CAS: 4206-67-1
EINECS: 224-123-6
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1170fd8729b4195fc9c0f458a7c35423ad806ca&vid=a1170fd8729b4195fc9c0f458a7c35423ad806ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité