Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Isobutyltrichlorosilane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0452-25G
TCIAI0452-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAI0452-25G
Isobutyltrichlorosilane ≥98.0% (par GC)
Isobutyltrichlorosilane


Formule: C₄H₉Cl₃Si
Point d'ébullition: 140°C
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00053185
Numéro CAS: 18169-57-8
EINECS: 242-053-4
ONU: 1747
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80beb6230156d0fc7274cfd3113345f93f03ff30&vid=80beb6230156d0fc7274cfd3113345f93f03ff30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité