Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3aR,6aR)-2,2-Diméthyldihydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4(3aH)-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0454-1G
TCIAI0454-1GEA 329 EUR InStock
TCIAI0454-1G
(3aR,6aR)-2,2-Diméthyldihydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4(3aH)-one ≥98.0% (par GC)
(3aR,6aR)-2,2-Diméthyldihydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4(3aH)-one


Formule: C₇H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD00134440
Numéro CAS: 25581-41-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -116 to -123 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité