Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl (S)-2-isocyanato-3-phenylpropionate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0472-5G
TCIAI0472-5GEA 237 EUR InStock
TCIAI0472-5G
Methyl (S)-2-isocyanato-3-phenylpropionate ≥97.0% (par GC)
Methyl (S)-2-isocyanato-3-phenylpropionate


Formule: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191535
Numéro CAS: 40203-94-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 22.0 to 25.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -77.0 to -83.0 deg (C=1,DMF)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité