Methyl (S)-(+)-2-isocyanato-3-tert-butoxypropionate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(+)-2-Isocyanato-3-tert-butoxypropionic Acid Methyl Ester
I0473-1G
TCIAI0473-1GEA 158 EUR InStock
TCIAI0473-1G
Methyl (S)-(+)-2-isocyanato-3-tert-butoxypropionate ≥96.0% (par GC)
Methyl (S)-(+)-2-isocyanato-3-tert-butoxypropionate
Formule: C₉H₁₅NO₄
MW: 201,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191536
Numéro CAS: 145080-94-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +16.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité