Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (+)-Dimethyl 2,3-O-isopropylidene-D-tartrate, Dimethyl (4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, (4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, (+)-2,3-O-Isopropylidene-D-tartaric Acid Dimethyl Ester

I0474-5G
TCIAI0474-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAI0474-5G
Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate ≥95.0% (par GC)
Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate


Formule: C₉H₁₄O₆
MW: 218,21 g/mol
Point d'éclair: 135°C
Numéro MDL: MFCD00040504
Numéro CAS: 37031-30-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité