Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-2-Isopropylamino-3-methyl-1-butanol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-N-Isopropyl-2-(3-methyl-1-butanol)amine

I0480-5G
TCIAI0480-5GEA 222 EUR InStock
TCIAI0480-5G
(S)-2-Isopropylamino-3-methyl-1-butanol ≥97.0% (par GC)
(S)-2-Isopropylamino-3-methyl-1-butanol


Formule: C₈H₁₉NO
MW: 145,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671550
Numéro CAS: 112211-88-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -2.5 to -3.5 deg (C=1, EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité