Isopropyl methyl sulphide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0483-25G
TCIAI0483-25GEA 158 EUR InStock
TCIAI0483-25G
Isopropyl methyl sulphide ≥97.0% (par GC)
Isopropyl methyl sulphide
Formule: C₄H₁₀S
MW: 90,18 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015035
Numéro CAS: 1551-21-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité