Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Isothiocyanate de tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yle

Fournisseur: TCI
Attention

I0485-5G
TCIAI0485-5GEA 116 EUR InStock
TCIAI0485-5G
1-Isothiocyanate de tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yle
1-Adamantyl isothiocyanate


Formule: C₁₁H₁₅NS
MW: 193,31 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174…175 °C
Numéro MDL: MFCD00074736
Numéro CAS: 4411-26-1
EINECS: 224-564-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 170.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité