Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-(2-Iodoacétamido)-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy ≥98.0% (par HPLC) radical libre

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(2-Iodoacetamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-(2-Iodoacetamido)-TEMPO

I0487-100MG
TCIAI0487-100MGEA 128 EUR InStock
TCIAI0487-100MG
4-(2-Iodoacétamido)-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy ≥98.0% (par HPLC) radical libre
4-(2-Iodoacétamido)-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy


Formule: C₁₁H₂₀IN₂O₂
MW: 339,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010171
Numéro CAS: 25713-24-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité