Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3,4-O-Isopropylidène-D-mannitol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0489-1G
TCIAI0489-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAI0489-1G
3,4-O-Isopropylidène-D-mannitol ≥96.0% (par GC)
3,4-O-Isopropylidène-D-mannitol


Formule: C₉H₁₈O₆
MW: 222,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075122
Numéro CAS: 3969-84-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 83.0 to 88.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +31.0 deg (C=3, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité